Få mere at vide
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Artikelnummer. 10694653 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10694653
Brand: Thermo Scientific Acros 375650010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35138-22-8 | C16H24BF4Rh | 406.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35138-22-8
Molekylær formel C16H24BF4Rh
Molekylvægt (g/mol) 406.08
MDL nummer MFCD00075045
InChI nøgle NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 5702662
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;rhodium;tetrafluorborat
SMIL [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Smeltepunkt 210.0°C
Farve Rød
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel [Rh(cod)2]BF4
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Formel vægt 406.08
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.