Få mere at vide
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Artikelnummer. 15446985
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446985 250 mg 250mg
15436985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045523.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 130296-28-5 | C16H24F6RhSb | 555.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130296-28-5
Molekylær formel C16H24F6RhSb
Molekylvægt (g/mol) 555.02
MDL nummer MFCD11113031
InChI nøgle BROZUPPJWNODCU-SXGOCSEPSA-H
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i hexafluoroantimonate
PubChem CID 16689296
SMIL [Rh+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) hexafluoroantimonate
Farve Brun
Mængde 250 mg
FN nummer UN3077
IUPAC navn cycloocta-1,5-dien;hexafluorantimon(1-);rhodium
Formel vægt 555.01
Fysisk form Krystallinsk pulver