Få mere at vide
Bis(1,5-cyclooctadien)nikkel(0), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10126242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10126242 1 g -
10548333 5 g 5g
11905831 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10126242 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223970010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1295-35-8 | C16H24Ni | 275.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1295-35-8
Molekylær formel C16H24Ni
Molekylvægt (g/mol) 275.06
MDL nummer MFCD00058902
InChI nøgle JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene nickel 0, bis 1,5-cyclooctadiene nickel, ni cod 2, ccris 5973, bis cyclooctadiene nickel 0, nickel, bis 1,5-cyclooctadiene, bis cyclooctadiene nickel, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; nickel, nickel biscod, pubchem16018
PubChem CID 6433264
SMIL [Ni].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(1, 5-cyclooctadiene)nickel(0)
Smeltepunkt 60.0°C
Farve Gylden
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;nikkel
Formel vægt 275.06
Fysisk form Shiny Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.