Få mere at vide
Bis(1,5-cyclooctadien)nikkel(0), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401527
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401527 0.5 g 0.5g
15411527 2 g 2g
15421527 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039234.02
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1295-35-8 | C16H24Ni | 275.06 g/mol
Bis(1,5-cyclooctadien)nikkel(0) anvendes som katalysator til cycloaddition af 1,3-diener og bruges til at katalysere tilsætningen af allylphenylsulfid til alkyner, der fører til 1,4-diener. Det er også involveret som en katalysator for asymmetrisk alfa-arylering og heteroarylering af ketoner med chloroarener, stereoselektiv borylativ keton-dien-kobling, cycloaddition af benzamider med interne alkyner og methylcarboxylering af homopropargylalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1295-35-8
Molekylær formel C16H24Ni
Molekylvægt (g/mol) 275.06
MDL nummer MFCD00058902
InChI nøgle JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene nickel 0, bis 1,5-cyclooctadiene nickel, ni cod 2, ccris 5973, bis cyclooctadiene nickel 0, nickel, bis 1,5-cyclooctadiene, bis cyclooctadiene nickel, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; nickel, nickel biscod, pubchem16018
PubChem CID 6433264
SMIL [Ni].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Smeltepunkt 60°C (decomposition)
Farve Yellow
Lugt Odorless
Mængde 0.5 g
FN nummer UN1325
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,toluene,terahydrofuran,ether,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,N-methylpyrrolidinone. Insoluble in water.
IUPAC navn bis((1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene) nickel
Formel vægt 275.06
Fysisk form Crystalline