Få mere at vide
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0), 96%
Artikelnummer. 11490680
Skift visning
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Mængde:
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Mængde
11490680 10g -
11480680 2g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490680 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044157.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1295-35-8 | C16H24Ni | 275.06 g/mol
Katalysator til isomerisering og hydrosilylering af umættede forbindelser. Co-katalysator til oligomerisering/cyclooligomerisering eller polymerisation af alkener, Bis(1,5-cyclooctadien)nikkel(0) bruges som katalysator til cycloaddition af 1,3-diener og bruges til at katalysere tilsætningen af allylphenylsulfid til alkyner, der fører til 1,4-diener. Det er involveret som en katalysator for asymmetrisk alfa-arylering og heteroarylering af ketoner med chloroarener, stereoselektiv borylativ keton-dien-kobling, cycloaddition af benzamider med interne alkyner og methylcarboxylering af homopropargylalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Katalysator til isomerisering og hydrosilylering af umættede forbindelser
  • Co-katalysator til oligomerisering/cyclooligomerisering eller polymerisation af alkener, butadien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt C1orf80 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. BC015535.1
Molekylvægt (g/mol) Theoretical M.W. 33.77kDa
Plasmid pCMV-C1orf80 full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell lysate was tested with anti-C1orf80 antibody (Mfr. No. H00064853-B01) by Western Blot.
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel