Få mere at vide
Bis(1,5-cyclooctadien)iridium(I) tetrafluoroborat
Artikelnummer. 11368198
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368198 1 g 1g
11358198 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039414.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 35138-23-9 | C16H24BF4Ir | 495,39 g/mol
Bis(1,5-cyclooctadien)iridium(I)tetrafluorborat bruges som en halogeneret forbindelse til proteomikforskning. Det bruges også som mellemprodukter i lægemidler og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35138-23-9
Molekylær formel C16H24BF4Ir
Molekylvægt (g/mol) 495.39
MDL nummer MFCD00079664
InChI nøgle NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, ir cod 2 bf4, bis cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene iridium centn tetrafluoroborate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; tetrafluoroborate, iridium 1+ ion bis 1,5-cyclooctadiene tetrafluoroborate, iridium 1+ bis 1,5-cyclooctadiene, z,z-tetrafluoroborate
PubChem CID 5702646
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;iridium;tetrafluorborat
SMIL [Ir+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, methylenklorid
Formel vægt 495.4
Fysisk form Pulver