Få mere at vide
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30958594
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30958594 250 mg 250mg
30952711 1 g 1g
30952115 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30958594 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD116797250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate
CAS 35138-23-9
Molekylær formel C16H24BF4Ir
MDL nummer MFCD00079664
Mængde 250 mg
SMIL F[B-](F)(F)F.[Ir+].C1=C\CC/C=C\CC/1.C2=C\CC/C=C\CC/2
Molekylvægt (g/mol) 495.38
Procent renhed 97%