Få mere at vide
Bis(1,5-cyclooctadien)diiridium(I) dichlorid, TRC
Artikelnummer. 30332102
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30332102 1 g
1 options
Artikelnummer. 30332102 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4232651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I) Dichloride
CAS 12112-67-3
Molekylær formel C16 H22 Cl2 Ir2
Mængde 1 g
Synonym Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium Dimer, Chloro(cyclooctadiene)iridium Dimer, Cyclooctadieneiridium Chloride Dimer, Di-μ-Chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-Chlorobis(π-1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium(I), Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-eta)-1,5-cyclooctadiene]diiridium, Di-μ-chlorobis[(1,5-cyclooctadiene)iridium], Di-μ2-chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium, NSC 326162, μ,μ-Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Bis(μ-chloro)bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Bis[μ-chloro(eta4-1,5-cyclooctadiene)iridium], Bis(chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium), Bis(chloro(cyclooctadiene)iridium), Bis(chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium), Bis((μ-chloro)(1,5-cyclooctadiene)iridium), 5-Chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, (eta4-1,5-Cyclooctadiene)iridium Chloride Dimer, (1,5-Cyclooctadiene)iridium Chloride Dimer, (1,5-Cyclooctadiene)chloroiridium Dimer, 1,5-Cyclooctadiene Iridium Complex
InChI formel InChI=1S/2C8H10.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1,8H,2,4-5,7H2;2*1H;;
SMIL C1CC2=CCCC(=C1)[Ir]23Cl[Ir]4(Cl3)C5=CCCC4=CCC5
IUPAC navn (1Z,5Z)-cykloocta-1,5-dien; iridium; dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 669.686
Formel vægt 670.036