Få mere at vide
Bis(1,3-dithian-2-yl)methane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(1,3-dithian-2-yl)methane |
| CAS | 14947-51-4 |
| Molekylær formel | C9 H16 S4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16S4/c1-3-10-8(11-4-1)7-9-12-5-2-6-13-9/h8-9H,1-7H2 |
| SMIL | C(C1SCCCS1)C2SCCCS2 |
| IUPAC navn | 2-(1,3-dithian-2-ylmethyl)-1,3-dithiane |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.48 |
| Formel vægt | 252.0135 |