Få mere at vide
Bis(1,3-dithian-2-yl)methane-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(1,3-dithian-2-yl)methane-d2 |
| CAS | 105479-87-6 |
| Molekylær formel | C9 2H2 H14 S4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16S4/c1-3-10-8(11-4-1)7-9-12-5-2-6-13-9/h8-9H,1-7H2/i7D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(C1SCCCS1)C2SCCCS2 |
| IUPAC navn | 2-[dideuterio(1,3-dithian-2-yl)methyl]-1,3-dithiane |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.5 |
| Formel vægt | 254.026 |