Få mere at vide
Bis(1,3-Dichloroisopropyl) Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(1,3-Dichloroisopropyl) Ether |
| CAS | 59440-89-0 |
| Molekylær formel | C6 H10 Cl4 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,2’-Oxybis[1,3-dichloro-propane] |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl4O/c7-1-5(2-8)11-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | ClCC(CCl)OC(CCl)CCl |
| IUPAC navn | 1,3-dichloro-2-[2-chloro-1-(chloromethyl)ethoxy]propane |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.96 |
| Formel vægt | 237.949 |