missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30342886
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342886 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342886 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41909550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate
CAS 72236-72-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H11 Cl4 O4 P
Mængde 50 mg
Synonym 2-Propanol, 1,3-dichloro-, hydrogen phosphate (9CI), Bis(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate, 1,3-Dichloro-2-propanol Hydrogen Phosphate, 2-Propanol, 1,3-dichloro-, hydrogen phosphate (9CI)
InChI formel InChI=1S/C6H11Cl4O4P/c7-1-5(2-8)13-15(11,12)14-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)
SMIL OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
IUPAC navn bis(1,3-dichloropropan-2-yl) hydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 319.93
Formel vægt 317.9149
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.