Få mere at vide
Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Cl4O4P/c7-1-5(2-8)13-15(11,12)14-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2,(H,11,12) |
| Formel vægt | 317.9149 |
| Procent renhed | >95% |