missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate |
| CAS | 72236-72-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 H11 Cl4 O4 P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1,3-dichloro-, hydrogen phosphate (9CI), Bis(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate, 1,3-Dichloro-2-propanol Hydrogen Phosphate, 2-Propanol, 1,3-dichloro-, hydrogen phosphate (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Cl4O4P/c7-1-5(2-8)13-15(11,12)14-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2,(H,11,12) |
| SMIL | OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl |
| IUPAC navn | bis(1,3-dichloropropan-2-yl) hydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.93 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?