missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate-d10, TRC

Artikelnummer. 30332999
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332999 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30332999 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41909710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate-d10
CAS 1477495-19-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 D10 H Cl4 O4 P
Mængde 10 mg
Synonym 1,3-Dichloro-2-propanol-d7 Hydrogen Phosphate
InChI formel InChI=1S/C6H11Cl4O4P/c7-1-5(2-8)13-15(11,12)14-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
SMIL [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OP(=O)(O)OC([2H])(C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl
IUPAC navn bis[2-chloro-1-[chloro(dideuterio)methyl]-1,2,2-trideuterio-ethyl] hydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 329.996
Formel vægt 327.9777
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.