Få mere at vide
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethan]palladium(0)
Artikelnummer. 11343628
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343628 1 g 1g
11333628 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039233.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 31277-98-2 | C52H48P4Pd | 903,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31277-98-2
Molekylær formel C52H48P4Pd
Molekylvægt (g/mol) 903.27
MDL nummer MFCD00009880
InChI nøgle FAFGMAGIYHHRKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium 0, pd dppe 2, pd diphos 2, bis diphos palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium, bis diphos palladium, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium
PubChem CID 2724231
IUPAC navn 2-diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphan;palladium
SMIL [Pd].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 903.25
Fysisk form Pulver