missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl) Sebacate, TRC

Artikelnummer. 30135179
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135179 5 g
30133053 10 g
30007388 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2755085G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 41556-26-7
Molekylær formel C30H56N2O4
Molekylvægt (g/mol) 508.77
Synonym ADK Stab LA 72, Adekastab LA 72, Antioxidant 292, BASF 292, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperdinyl)-sebacate, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate;Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) 1,8-Octanedicarboxylate, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) Decanedioate, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) Sebacate, Bis(1-methyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) Sebacate, Bis(N-methyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) Sebacate, Chiguard 353, Chisorb 292;HALPS 292, HALS 4, HS 508, JCK-W-US, LA 72, LA 77ME, LS 292, LS 508, LS 765;Light Stabilizer 292, Light Stabilizer 765, Lowilite 76, Sanol 292, Sanol LS 292, Sanol LS 508, Sanol LS 765, Songlight 2920LQ, T 292, TIN 292, TN 765, Tinuvin 292, Tinuvin 765, Tinuvin 766, UV 55-07051, UV 765;
IUPAC navn bis(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl) decanedioate
SMIL CN1C(C)(C)CC(CC1(C)C)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl) Sebacate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C30H56N2O4/c1-27(2)19-23(20-28(3,4)31(27)9)35-25(33)17-15-13-11-12-14-16-18-26(34)36-24-21-29(5,6)32(10)30(7,8)22-24/h23-24H,11-22H2,1-10H3
Formel vægt 508.424
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.