Få mere at vide
Birkenstock™ Birkenstock™ Bottle BOD
Artikelnummer. 12307218
Encompass
Volumen (metrisk):
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12307218
Brand: Birkenstock™ GS748/B
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
With interchangable glass peg-stopper with cone point, adjusted to leave a 'well' for a water seal at the bottle opening.
Tekniske data
Lukketype Glass peg-stopper with cone point
Volumen (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) BOD
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.