Få mere at vide
Birch pollen Bet V1 Antibody (BV16), mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18411085 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18411085 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18411085 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP281093MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4662.52 DKK
    4171.65 DKK / 0.1ml
    Spare 490.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Birch pollen Bet V1
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon BV16
Konjugeret mFluor Violet 450 SE
Fortynding Western Blot, ELISA
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Værtsarter Rabbit
Immunogen Birch pollen Bet V1-A, a major allergen of the European white birch.
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Målarter Plant
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinje Novus