Få mere at vide
Abnova™ BIRC4 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Artikelnummer. 16100994
Skift visning
Mængde:
100 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16100994 100 μg 100µg
1 options
Artikelnummer. 16100994 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. L148T6.100ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    1656.61 DKK / 100µg
    Spare 288.39 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Human overexpression lysate
Tekniske data
Cellelinje HEK293
Til brug med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Oversigt BIRC4 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
Genadgangsnr. BC032729
Lyseringsbuffer Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Molekylvægt (g/mol) Theoretical M.W. 57kDa
Plasmid pCMV-BIRC4 full length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell lysate was tested with anti-BIRC4 antibody (Mfr. No. H00000331-M01) by Western Blot.
Mængde 100 μg
Opbevaringsbuffer In modified RIPA Lysis Buffer.
Værtsarter Human
Koncentration 2 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BIRC4 monoclonal antibody (M01), clone 2B3
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P404-Opbevares i en lukket beholder.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic