Få mere at vide
Birabresib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486788
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486788 10 mg 10mg
16476906 100 mg 100mg
16459337 5 mg -
16451196 200 mg -
16422867 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16486788 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15743
MedChemExpress Birabresib (OTX-015) is a potent bromodomain (BRD2/3/4) inhibitor with IC50s ranging from 92 to 112 nM.
Birabresib (OTX-015) is a potent bromodomain (BRD2/3/4) inhibitor with IC50s ranging from 92 to 112 nM.
Spécification
Kemisk navn eller materiale Birabresib
CAS 202590-98-5
Farve Light Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H22ClN5O2S
Mængde 10 mg
Synonym OTX-015 MK-8628
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 49 mg/mL (99.60 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)C[C@H]2C3=NN=C(C)N3C4=C(C(C)=C(C)S4)C(C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2
Molekylvægt (g/mol) 491.99
Formel vægt 491.99
Procent renhed 98.19%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.