Få mere at vide
Biphenylindanon A, TRC
Artikelnummer. 30346654
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30346654 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30346654 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB39791010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenylindanone A
CAS 866823-73-6
Molekylær formel C30H30O4
Mængde 10 mg
Synonym 3'-[[(2-Cyclopentyl-2,3-dihydro-6,7-dimethyl-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]methyl]-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid, Biphenyl indanone A, MRLSD 230
InChI formel InChI=1S/C30H30O4/c1-18-19(2)28-25(15-26(29(28)31)22-7-3-4-8-22)16-27(18)34-17-20-6-5-9-24(14-20)21-10-12-23(13-11-21)30(32)33/h5-6,9-14,16,22,26H,3-4,7-8,15,17H2,1-2H3,(H,32,33)
SMIL Cc1c(C)c2C(=O)C(Cc2cc1OCc3cccc(c3)c4ccc(cc4)C(=O)O)C5CCCC5
IUPAC navn 4-[3-[(2-cyclopentyl-6,7-dimethyl-1-oxo-2,3-dihydroinden-5-yl)oxymethyl]phenyl]benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 454.56
Formel vægt 454.2144