Få mere at vide
Biphenyl, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12909444 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12909444 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12909444 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Biphenyl92-52-41000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 92-52-4
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikat for analyse-rapporter sigter mod analytter med en nøjagtighed +på /−2% og korrektion for råmaterialets renhed.
Molekylær formel C12H10
MDL nummer MFCD00003054
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1,1'-biphenyl
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 154.21
PubChem CID 7095
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:17097
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biphenyl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug