Få mere at vide
Biphenyl, Mikromol™
Artikelnummer. 17912976
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17912976 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17912976 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0918.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Biphenyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl
CAS 92-52-4
Analyt- eller komponentnavne Biphenyl
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H10
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Biphenyl, Fenbufen Imp. C (EP), 1,1'-Biphenyl, Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY, Fenbufen Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn 1,1'-biphenyl
Molekylvægt (g/mol) 154.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 154,0783 g/mol