Få mere at vide
Biphenyl, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315696
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30315696 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30315696 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10630000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl
CAS 92-52-4
Analyt- eller komponentnavne Biphenyl
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H10
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Biphenyl, Fenbufen Imp. C (EP), 1,1'-Biphenyl, Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY, Fenbufen Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn 1,1'-biphenyl
Molekylvægt (g/mol) 154.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 154,0783 g/mol