Få mere at vide
Bifenyl, 99%
Artikelnummer. 11453983
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453983 1000 g 1000g
11463983 250 g 250g
11473983 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11453983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10265.0B
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 92-52-4 | C12H10 | 154,21 g/mol
Biphenyl brugt i kombination med Li metal til generering af aktiveret Ca metal. Det bruges også som vigtigt udgangsmateriale til fremstilling af polychlorerede biphenyler. Det er også et mellemprodukt til produktion af en lang række andre organiske forbindelser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Biphenyl anvendes i kombination med Li-metal til generering af aktiveret Ca-metal. Det bruges også som vigtigt udgangsmateriale til fremstilling af polychlorerede biphenyler. Det er også et mellemprodukt til fremstilling af en lang række andre organiske
forbindelser. Opløselighed
Noter
Opløselig i alkohol og æter Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-52-4
Molekylær formel C12H10
Molekylvægt (g/mol) 154.21
MDL nummer MFCD00003054
InChI nøgle ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl, phenylbenzene, diphenyl, 1,1'-diphenyl, bibenzene, lemonene, xenene, phenador-x, tetrosin ly, carolid al
PubChem CID 7095
ChEBI CHEBI:17097
IUPAC navn 1,1'-biphenyl
SMIL C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Biphenyl
Smeltepunkt 69 °C til 72 °C
Tæthed 0.99
Kogepunkt 254 °C til 255 °C
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Lugt Behageligt
Mængde 1000 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1634058
Merck Index 14,3314
Opløselighedsinformation Opløseligt i alkohol og æter
Formel vægt 154.21
Procent renhed 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Biphenyl
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Consigli di prudenza
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Biphenyl
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.