Få mere at vide
Alfa Aesar™ Biphenyl-4-thiocarboxamide, 97%
Artikelnummer. 15448817
Skift visning
Mængde:
5g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448817 5g 5g
1 options
Artikelnummer. 15448817 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H52225.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-4-thiocarboxamide
CAS 13363-50-3
Molekylær formel C13H11NS
MDL nummer MFCD02179225
Mængde 5g
Synonym 1,1'-biphenyl-4-carbothioamide, 4-biphenylthioamide, biphenyl-4-carbothioic acid amide, 4-biphenylthiocarboxamide, 4-phenylthiobenzamide, 4-phenylbenzene-1-carbothioamide, biphenyl-4-carbothioamide, biphenyl-4-thiocarboxamide, acmc-20amoc
InChI nøgle HYDDAJTWPBWUOB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=S)N
IUPAC navn 4-phenylbenzenecarbothioamide
Molekylvægt (g/mol) 213.298
PubChem CID 15785125
Formel vægt 213.3
Procent renhed 97%