Få mere at vide
Bifenyl-4-sulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11490117
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490117 100 g 100g
11470117 5 g 5g
11480117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21031.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 1623-93-4 | C12H9ClO2S | 252,71 g/mol
Det er en reaktant til fremstilling af anilinopyrimidinsulfonamider som potentielle anticancermidler, syntese af inhibitorer af den hypoxi-inducerbare faktor-vej. Det deltager i fremstillingen af hydroxy-sulfonyl-piperidinylbutyramider som HDAC-hæmmere og potentielle antitumorer og er også involveret i palladium-katalyseret desulfitativ C-arylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en reaktant til fremstilling af anilinopyrimidinsulfonamider som potentielle anticancermidler, syntese af inhibitorer af den hypoxi-inducerbare faktor-vej. Det deltager i fremstillingen af hydroxy-sulfonyl-piperidinylbutyramider som HDAC-hæmmere og potentielle antitumorer og er også involveret i palladium-katalyseret desulfitativ C-arylering.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra fugt, baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1623-93-4
Molekylær formel C12H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 252.71
MDL nummer MFCD00078658
InChI nøgle ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylsulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-biphenylsulfonylchloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-phenylbenzene-1-sulfonyl chloride, 1,1-biphenyl-4-sulfonylchloride, pubchem20990
PubChem CID 74192
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-4-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 112 °C til 117 °C
Kogepunkt 200 °C til 205 °C (6 mmHg)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2694373
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
IUPAC navn [1,1'-biphenyl]-4-sulfonylchlorid
Formel vægt 252.72
Procent renhed 97%