Få mere at vide
Bifenyl-4-carbonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11491698
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491698 10 g 10g
11401708 50 g 50g
11411708 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13956.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14002-51-8 | C13H9ClO | 216,66 g/mol
Biphenyl-4-carbonylchlorid blev anvendt til fremstilling af en hidtil ukendt thiourinstofforbindelse, N-(6-methylpyridin-2-yl-carbamothioyl)biphenyl-4-carboxamid. Det blev også anvendt til fremstilling af 5-CF3-oxazolanalog, 2-{4-[2-(2-biphenyl-4-yl-5-trifluormethyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenoxy}-2-methyl-propionsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Biphenyl-4-carbonylchlorid blev anvendt til fremstilling af en hidtil ukendt thiourinstofforbindelse, N-(6-methylpyridin-2-yl-carbamothioyl)biphenyl-4-carboxamid. Det blev også anvendt til fremstilling af 5-CF3-oxazolanalog, 2-{4-[2-(2-biphenyl-4-yl-5-trifluormethyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenoxy}-2-methyl-propionsyre.
Opløselighed Hydrolyse i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmiddel, baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14002-51-8
Molekylær formel C13H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 216.66
MDL nummer MFCD00000692
InChI nøgle JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chloride
PubChem CID 84151
IUPAC navn 4-phenylbenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-4-carbonyl chloride
Smeltepunkt 110 °C til 115 °C
Kogepunkt 160 °C (2 mmHg)
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 472842
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyse i vand.
Formel vægt 216.67
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biphenyl-4-carbonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1-Biphenyl]-4-carbonyl chloride