Få mere at vide
Biphenyl-4-carbonyl chloride, 98%
Beskrivelse
Biphenyl-4-carbonylchlorid blev anvendt til fremstilling af en hidtil ukendt thiourinstofforbindelse, N-(6-methylpyridin-2-yl-carbamothioyl)biphenyl-4-carboxamid. Det blev også anvendt til fremstilling af 5-CF3-oxazolanalog, 2-{4-[2-(2-biphenyl-4-yl-5-trifluormethyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenoxy}-2-methyl-propionsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biphenyl-4-carbonylchlorid blev anvendt til fremstilling af en hidtil ukendt thiourinstofforbindelse, N-(6-methylpyridin-2-yl-carbamothioyl)biphenyl-4-carboxamid. Det blev også anvendt til fremstilling af 5-CF3-oxazolanalog, 2-{4-[2-(2-biphenyl-4-yl-5-trifluormethyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenoxy}-2-methyl-propionsyre.
Opløselighed Hydrolyse i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmiddel, baser, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Biphenyl-4-carbonyl chloride |
| Smeltepunkt | 110°C to 115°C |
| Kogepunkt | 160°C (2 mmHg) |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 472842 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Hydrolysis in water. |
| Formel vægt | 216.67 |
| Procent renhed | 98% |