Få mere at vide
Bifenyl-4-boronsyre pinacolester, 97 %
Artikelnummer. 15436368
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436368 1 g 1g
15446368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59919.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144432-80-4 | C18H21BO2 | 280,17 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese og lægemidler.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144432-80-4
Molekylær formel C18H21BO2
Molekylvægt (g/mol) 280.17
MDL nummer MFCD07368291
InChI nøgle REDKQKNJWVIPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylboronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-biphenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl biphenyl, 2-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl diphenyl
PubChem CID 11989651
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-phenylphenyl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-4-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 280.17
Procent renhed 97%