Få mere at vide
Biphenyl-4-boronsyre, 97+%
Artikelnummer. 11490118
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490118 5 g 5g
11480118 1 g 1g
11400128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23703.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5122-94-1 | C12H11BO2 | 198,03 g/mol
Anvendes i Suzuki-reaktioner og som mellemprodukter af flydende krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes i Suzuki-reaktioner og som mellemprodukter af flydende
krystaller.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5122-94-1
Molekylær formel C12H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 198.03
MDL nummer MFCD00093311
InChI nøgle XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid
PubChem CID 151253
IUPAC navn (4-phenylphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-4-boronic acid
Smeltepunkt 238 °C til 247 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 2937410
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 198.03
Procent renhed ≥98%