Få mere at vide
Biphenyl-4,4'-diboronsyre bis(pinacol) ester, 95%
Artikelnummer. 15499465
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499465 1 g 1g
15409475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499465 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51956.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 207611-87-8 | C24H32B2O4 | 406,14 g/mol
Biphenyl-4,4'-diboronsyre-bis(pinacol)-ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Biphenyl-4,4′ -diboronsyre-bis(pinacol)-ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207611-87-8
Molekylær formel C24H32B2O4
Molekylvægt (g/mol) 406.14
MDL nummer MFCD08669545
InChI nøgle INNVTCAYPFZCAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,1'-biphenyl, 4,4'-biphenyldiboronic acid dipinacol ester, 4,4'-biphenyldiboronic acid pinacol ester, 4,4'-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl biphenyl, biphenyl-4,4'-diboronic acid bis pinacol ester, 4,4'-biphenyldiboronic acid bis pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4'-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, amtb257, 4,4'-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl biphenyl
PubChem CID 10525359
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]phenyl]-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 406.14
Procent renhed 95%