Få mere at vide
Biphenyl-4,4'-diboronsyre, 94%
Artikelnummer. 11398036
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398036 1 g 1g
11308046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13328.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4151-80-8 | C12H12B2O4 | 241,84 g/mol
Biphenyl-4,4'-diboronsyre anvendes til fremstilling af cycloparaphenylener gennem Suzuki-kobling. Det anvendes også i syntesen af 1,3,2-diazaboroin-derivater, hvilket er nyttigt til organiske tyndfilmstransistoranvendelser. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af arylboronater fra reaktioner med catechol, dihydroxynaphthalen og diaminobenzendithiol, som finder anvendelse som organiske felteffekttransistorer og lysemitterende dioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Biphenyl-4,4′ -diboronsyre anvendes til fremstilling af cycloparaphenylener gennem Suzuki-kobling. Det anvendes også i syntesen af 1,3,2-diazaboroin-derivater, hvilket er nyttigt til organiske tyndfilmstransistoranvendelser. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af arylboronater fra reaktioner med catechol, dihydroxynaphthalen og diaminobenzendithiol, som finder anvendelse som organiske felteffekttransistorer og lysemitterende dioder.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4151-80-8
Molekylær formel C12H12B2O4
Molekylvægt (g/mol) 241.84
MDL nummer MFCD00151795
InChI nøgle SLHKDOGTVUCXKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-biphenyldiboronic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, biphenyl-4,4'-diboronic acid, 4-4-boronophenyl phenyl boronic acid, biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, pubchem5324, acmc-1apw8, 4,4'-biphenyldiboric acid, 4,4-biphenyldiboronic acid, 4,4'-diboronobiphenyl
PubChem CID 2734608
IUPAC navn [4-(4-borophenyl)phenyl]boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-4,4'-diboronic acid
Smeltepunkt ∽300 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Beilstein 2941876
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 241.85
Procent renhed 95%