Få mere at vide
Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride (Benzidine Dihydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 17947289
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17947289 25 mg
18023810 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17947289 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0548.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride (Benzidine Dihydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride (Benzidine Dihydrochloride)
CAS 531-85-1
Analyt- eller komponentnavne Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride (Benzidine Dihydrochloride)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H12 N2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride, Phenylbutazone Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Benzidine Dihydrochloride, Phenylbutazone Impurity E as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)c2ccc(N)cc2
IUPAC navn 4-(4-aminophenyl)aniline;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 257.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 256.0534 g/mol