missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Biphenyl-3,3'-dicarboxylic acid, TRC

Artikelnummer. 30341400
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341400 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341400 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5352551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Biphenyl-3,3'-dicarboxylic acid
CAS 612-87-3
Molekylær formel C14H10O4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H10O4/c15-13(16)11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(8-10)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
IUPAC navn 3-(3-carboxyphenyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 242.23
Formel vægt 242.0579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.