Få mere at vide
Biphenyl-3,3',5,5'-tetracarboxylsyre, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Alpha vektor | BIPHENYLTETRACARBOXYLSYRE |
| Kemisk navn eller materiale | Biphenyl-3,3 ',5,5 '-tetracarboxylic acid |
| Smeltepunkt | >400 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Infrarødt spektrum | Konformer |
| Analyseprocentområde | 94,0 til 106,0 % (Titrering med NaOH) |
| Emballage | glasflaske |
| Mængde | 100 mg |
| FN nummer | 3077 |
| Formel vægt | 330.25 |
| Vis mere |