Få mere at vide
Bifenyl-2-boronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 15445037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445037 5 g 5g
15435037 1 g 1g
15455037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15445037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32320.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 914675-52-8 | C18H21BO2 | 280,174 g/mol
Biphenyl-2-boronsyre pinacol ester, bruges som en hovedfordel ved brugen af boronsyre estere i Suzuki-Miyaura krydskoblinger - Muliggør koblingen af organoboronsyrer, der er følsomme over for hydrolytisk deborering. Det omfatter andre yderligere anvendelser, såsom et antal chirale borsyreestere, såsom dem, der er illustreret herefter, er blevet anvendt som inducere i stereoselektive reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Biphenyl-2-boronsyre pinacol ester, bruges som en hovedfordel ved brugen af boronsyre estere i Suzuki-Miyaura krydskoblinger- Muliggør koblingen af organoboronsyrer, der er følsomme over for hydrolytisk deborering. Det omfatter andre yderligere anvendelser, såsom et antal chirale borsyreestere, såsom dem, der er illustreret herefter, er blevet anvendt som inducere i stereoselektive reaktioner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 914675-52-8
Molekylær formel C18H21BO2
Molekylvægt (g/mol) 280.174
MDL nummer MFCD14636459
InChI nøgle WCXWQEUBHZKNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl-2-boronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 59207619
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-phenylphenyl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-2-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 76 °C til 79 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 280.17
Procent renhed 97%