Få mere at vide
Biphenyl-2-boronic acid, +97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10554964 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10554964 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10554964 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394880050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenyl-2-boronic acid
CAS 4688-76-0
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C12H11BO2
Lineær formel C6H5C6H4B(OH)2
MDL nummer MFCD00136929
Mængde 5 g
Synonym 2-biphenylboronic acid, biphenyl-2-boronic acid, biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylboronicacid, 2-phenylphenyl boranediol, 2-phenylphenyl boronic acid, 1,1'-biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenylboronic acid, 2-phenylbenzeneboronic acid
InChI nøgle HYCYKHYFIWHGEX-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2)(O)O
IUPAC navn (2-phenylphenyl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 198.028
PubChem CID 4589187
Formel vægt 198.05
Procent renhed ≥96.0% (HPLC)
Fysisk form Powder or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biphenyl-2-boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.