Få mere at vide
Biphenamine hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311858
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311858 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311858 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10629000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biphenamine Hydrochloride
CAS 5560-62-3
Analyt- eller komponentnavne Biphenamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C19 H23 N O3 . Cl H
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), 3-Biphenylcarboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (7CI,8CI), [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2-hydroxy-3-biphenylcarboxylate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-Phenylsalicylate hydrochloride, Biphenamine hydrochloride, Melsaphine, Sebaclen, Sebaklen, Xenylsalate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H23NO3.ClH/c1-3-20(4-2)13-14-23-19(22)17-12-8-11-16(18(17)21)15-9-6-5-7-10-15;/h5-12,21H,3-4,13-14H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1cccc(c1O)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 2-hydroxy-3-phenylbenzoate;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 349.85
Mængde 1 ml
Formel vægt 349.1445 g/mol