Få mere at vide
Biperiden N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17920456
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17920456 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17920456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0288.07
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Biperiden N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biperiden N-Oxide
CAS 2724689-97-6
Analyt- eller komponentnavne Biperiden N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H29 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Biperiden N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C21H29NO2/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,20-16-17-9-10-18(20)15-17)11-14-22(24)12-5-2-6-13-22/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2/t17-,18+,20+,21+/m1/s1
SMIL O[C@](CC[N+]1([O-])CCCCC1)([C@H]2C[C@H]3C[C@@H]2C=C3)c4ccccc4
IUPAC navn (1R)-1-[(1R,4R,5S)-5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl]-3-(1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)-1-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 327.46
Mængde 100 mg
Formel vægt 327.2198 g/mol