Få mere at vide
Biperiden N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Biperiden N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Biperiden N-Oxide |
| CAS | 2724689-97-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Biperiden N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H29 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Biperiden N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29NO2/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,20-16-17-9-10-18(20)15-17)11-14-22(24)12-5-2-6-13-22/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2/t17-,18+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@](CC[N+]1([O-])CCCCC1)([C@H]2C[C@H]3C[C@@H]2C=C3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | (1R)-1-[(1R,4R,5S)-5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl]-3-(1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)-1-phenylpropan-1-ol |
| Vis mere |