Få mere at vide
Biperiden hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18702714
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18702714 10 mg
18782754 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702714 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 2853/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Muscarinic receptor antagonist; some selectivity for M1
Muscarinic receptor antagonist that displays some selectivity for the M1 subtype (Ki values are 0.48, 2.4, 3.9, 6.3 and 6.3 nM for M1, M4, M3, M2 and M5 receptors respectively). Alleviates extrapyramidal symptoms associated with antipsychotic drugs. Displays antiparkinsonian activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1235-82-1
Molekylær formel C21H30ClNO
Molekylvægt (g/mol) 347.927
InChI nøgle RDNLAULGBSQZMP-LIJKWCKLSA-N
Synonym 1r-1-1r,4r,5s-5-bicyclo 2.2.1 hept-2-enyl-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
PubChem CID 129318274
IUPAC navn (1R)-1-[(1R,4R,5S)-5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl]-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
SMIL C1CCN(CC1)CCC(C2CC3CC2C=C3)(C4=CC=CC=C4)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biperiden hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 347.92
Procent renhed >99%