Få mere at vide
Biochrom Biowave 3
Artikelnummer. 17293054 Shop alle Harvard Bioscience produkter
Skift visning
Inkluderer:
Specifikation, Bluetooth, printer
Specifikation, Bluetooth-forbindelse
Specifikation, indbygget seriel printer
Spektrofotometre
Interface:
Stor disp, knap-UI, Bluetooth
Stor skærm, knap-UI
Printer inkluderet:
Ja
Nej
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Interface Printer inkluderet
17293054 Specifikation, indbygget seriel printer Stor skærm, knap-UI Ja
16610864 Spektrofotometre Stor skærm, knap-UI Nej
17203064 Specifikation, Bluetooth-forbindelse Stor disp, knap-UI, Bluetooth Nej
17213064 Specifikation, Bluetooth, printer Stor disp, knap-UI, Bluetooth Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17293054 Leverandør Biochrom Leverandørnr. 80300733
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Biowave 3 tilbyder alle mulighederne for et spektrofotometer i forskningsklasse med et robust design og en rimelig pris, der gør det fantastisk for studerende.
  • UV-Vis spektrofotometer med en 5 nm båndbredde
  • Funktioner a USB port til dataindsamling
  • Forprogrammerede biovidenskabelige metoder, herunder nukleinsyrekvantificering (DNA, RNA og oligonukleotider), proteinassays og cellekulturdensitet (OD600 ) målinger
  • Nukleinsyre scanner for renhedskontrol
  • Mulighed for lav volumen til brug med mikrovolumen kuvetter
  • Ny optik med en Xenon-kilde for lang lampelevetid og lave driftsomkostninger
  • Vælg at inkludere en indbygget seriel printer, Bluetooth-forbindelse eller begge dele
  • Let og stabelbar til opbevaring
  • Spektrofotometer har 2 års garanti og Xenon flashlampen har 3 års garanti
  • IQ/OQ tilgængelig på forespørgsel
Tekniske data
Bjælkecenterhøjde 15 mm
Dybde (engelsk) 15,3 tommer
Dybde (metrisk) 390 mm
Detektor type Twin CMOS Array
Vise Grafisk LCD
Sprog Dansk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Kinesisk, Japansk
Lyskilde Xenon-blitz
Produktlinje Biowave 3
Spektral båndbredde 5 nm
Type UV-Vis-spektrofotometer
Spænding 100/115/220/230 V
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Til brug med (applikation) UV/Vis spektrofotometri
Til brug med (udstyr) Mikrovolumen kuvetter
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Specifikation, indbygget seriel printer
Interface Stor skærm, knap-UI
Netværk Flad rist
Støj ±0,005 top til top± 0,002 RMS
Fotometrisk linearitet ±1,3 % eller± 0,008 A (den der er størst ved 546 nm)
Fotometrisk rækkevidde -0,3 til 2,5 A, 0,3 til 199 %T
Fotometrisk gentagelighed ±0,002 A til 0,5 A (ved 546 nm)
Printer inkluderet Ja
Form Rund
Stray Light >0.5 %T 340 nm
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±1 nm
Vægt (engelsk) 6.6 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 260 mm