Få mere at vide
Biochrom Biowave 3+
Inkluderer:
Spektrofotometer, Bluetooth-forbindelse
Spektrofotometer, Bluetooth-forbindelse, indbygget seriel printer
Spektrofotometer, indbygget seriel printer
Spektrofotometre
Interface:
Stor skærm, knap UI, USB Port, PC via PVC-software
Stor skærm, knap UI, USB Port, PC via PVC-software, Bluetooth-forbindelse
Printer inkluderet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- UV-Vis spektrofotometer med en båndbredde på 3 nm
- Funktioner a USB port til dataindsamling
- Forprogrammerede biovidenskabelige metoder, herunder nukleinsyrekvantificering (DNA, RNA og oligonukleotider), proteinassays og cellekulturdensitet (OD600 ) målinger
- Nukleinsyre scanner for renhedskontrol
- Mulighed for lav volumen til brug med mikrovolumen kuvetter
- Ny optik med en Xenon-kilde for lang lampelevetid og lave driftsomkostninger
- Vælg at inkludere en indbygget seriel printer, Bluetooth-forbindelse eller begge dele
- Let og stabelbar til opbevaring
- Spektrofotometer har 2 års garanti og Xenon flashlampen har 3 års garanti
- IQ/OQ tilgængelig på forespørgsel
Tekniske data
Tekniske data
| Bjælkecenterhøjde | 15 mm |
| Dybde (engelsk) | 15,3 tommer |
| Dybde (metrisk) | 390 mm |
| Detektor type | Twin CMOS Array |
| Vise | Grafisk LCD |
| Sprog | Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk, japansk |
| Lyskilde | Xenon-blitz |
| Produktlinje | Biowave 3 |
| Spektral båndbredde | 3 nm |
| Type | UV-Vis-spektrofotometer |
| Vis mere |