Få mere at vide
Biochrom Biowave 3+
Artikelnummer. 17120509
Click to view available options
Inkluderer:
Spektrofotometer, Bluetooth-forbindelse
Spektrofotometer, Bluetooth-forbindelse, indbygget seriel printer
Spektrofotometer, indbygget seriel printer
Spektrofotometre
Interface:
Stor skærm, knap UI, USB Port, PC via PVC-software
Stor skærm, knap UI, USB Port, PC via PVC-software, Bluetooth-forbindelse
Printer inkluderet:
Ja
Nej
Packungsgröße:
Hver
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17120509
Marke: Biochrom 80300737
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Biowave 3+ tilbyder alle mulighederne for et UV/Vis-spektrofotometer i forskningskvalitet. Forvent usædvanlig høj opløsning med 3 nm båndbredden. Det robuste design og rimelige omkostninger gør det godt for studerende.
  • UV-Vis spektrofotometer med en båndbredde på 3 nm
  • Funktioner a USB port til dataindsamling
  • Forprogrammerede biovidenskabelige metoder, herunder nukleinsyrekvantificering (DNA, RNA og oligonukleotider), proteinassays og cellekulturdensitet (OD600 ) målinger
  • Nukleinsyre scanner for renhedskontrol
  • Mulighed for lav volumen til brug med mikrovolumen kuvetter
  • Ny optik med en Xenon-kilde for lang lampelevetid og lave driftsomkostninger
  • Vælg at inkludere en indbygget seriel printer, Bluetooth-forbindelse eller begge dele
  • Let og stabelbar til opbevaring
  • Spektrofotometer har 2 års garanti og Xenon flashlampen har 3 års garanti
  • IQ/OQ tilgængelig på forespørgsel
Specifications
Bjælkecenterhøjde 15 mm
Dybde (engelsk) 15,3 tommer
Dybde (metrisk) 390 mm
Detektor type Twin CMOS Array
Vise Grafisk LCD
Sprog Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk, japansk
Lyskilde Xenon-blitz
Produktlinje Biowave 3+
Spektral båndbredde 3 nm
Type UV-spektrofotometer
Spænding 100/115/220/230 V
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Til brug med (applikation) Nukleinsyrekvantificering, smeltetemperaturberegning, proteinkvantificering og kolorimetri
Til brug med (udstyr) 10x10mm kuvetter
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Spektrofotometre
Interface Stor skærm, knap UI, USB Port, PC via PVC-software
Netværk Flad rist
Støj ±0,005 top til top± 0,002 RMS
Fotometrisk linearitet ±1,3 % eller± 0,008 A (den der er størst ved 546 nm)
Fotometrisk rækkevidde -0,3 til 2,5 A, 0,3 til 199 %T
Fotometrisk gentagelighed ±0,002 A til 0,5 A (ved 546 nm)
Printer inkluderet Nej
Form Rund
Stray Light <0.5 %T 340 nm
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±1 nm
Vægt (engelsk) 6.6 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 260 mm