Få mere at vide
Kinematica Biotrana™ Høj-turbulens mixer til PT3100 D
Artikelnummer. 15761876 Shop alle Kinematica produkter
Skift visning
Hastighed:
34 m/s
Artikelnummer. Hastighed
15761876 34 m/s
1 options
Artikelnummer. 15761876 Leverandør Kinematica Leverandørnr. 11030314
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højturbulens blandehoved med mindst mulige forskydningskræfter og energitilførsel.
  • Udvalg og applikationer:
    • Hurtig fjernelse og suspension af faste partikler; også velegnet til applikationer med høj viskositet
Tekniske data
Produkttype Højturbulens mixer
Hastighed 34 m/s
Lydstyrkeområde (metrisk) 500 ml til 10 l
Diameter (metrisk) sonde 36 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Model- PT-DA 36/BEC-F25
Emballagemængde 1 stk.