Få mere at vide
Cytiva Biotrak™ Thromboxane B2 assay
Artikelnummer. 11595055 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Each
Pakningsstørrelse:
96 reaktioner
Artikelnummer. Mængde unitSize
11595055 Each 96 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 11595055 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN220
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A rapid and sensitive non-isotopic immunoassay method for the determination of thromboxane B2 in plasma and serum samples
  • Range: 10-1280pg/mL (0.5-64pg/well)
  • High sensitivity: 0.18pg/well, 3.6pg/mL
  • Two-hour protocol (15-20 hours for maximum sensitivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Thromboxane B2
Analyseområde 10 to 1280pg/mL
Inkluderer Microplate (12 x 8-well strip coated with donkey Anti-Rabbit IgG), Thromboxane B2 peroxidase Conjugate (lyophilized), 2.56ng standard (Thromboxane B2), antiserum (Rabbit Anti-thromboxane B2, lyophilized), TMB Substrate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate
Mængde Each
Prøvevolumen 50 μL
Følsomhed 1.18 to 3.6 pg/mL
Samlet analysetid 2 hr.
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Til brug med (applikation) ELISA
Produkttype Thromboxane B2 assay