Beskrivelse
- Range: 10-1280pg/mL (0.5-64pg/well)
- High sensitivity: 0.18pg/well, 3.6pg/mL
- Two-hour protocol (15-20 hours for maximum sensitivity
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Thromboxane B2 |
| Analyseområde | 10 to 1280pg/mL |
| Inkluderer | Microplate (12 x 8-well strip coated with donkey Anti-Rabbit IgG), Thromboxane B2 peroxidase Conjugate (lyophilized), 2.56ng standard (Thromboxane B2), antiserum (Rabbit Anti-thromboxane B2, lyophilized), TMB Substrate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate |
| Mængde | Each |
| Prøvevolumen | 50 μL |
| Følsomhed | 1.18 to 3.6 pg/mL |
| Samlet analysetid | 2 hr. |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Produkttype | Thromboxane B2 assay |