Beskrivelse
- Specific for Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2)
- Either the endogenous (naturally occurring) or total (following activation using APMA) activity levels in samples can be detected
- Range and sensitivity equivalent to ELISA
- Non-radioactive coated microplate format for ease of use
- Measures active MMPs from a range of species, including human, mouse, rat, rabbit and porcine
- Applicable for complex biological samples such as serum, plasma, synovial fluids, tissue extracts, cell culture supernatants
- Flexible protocol to cover speed and sensitivity requirements
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | MMP-2 |
| Analyseområde | 0.75 ng/ml/ (0.19 ng/ml possible with longer incubation)-12 ng/ml (3 ng/ml possibile with longer incubation) |
| Oversigt | Matrix Metalloproteinase-2, Biotrak Assay |
| Molekylvægt (g/mol) | 66000 |
| Mængde | 96-wells |
| Prøvevolumen | 100 μL |
| Følsomhed | 0.5 ng/mL (short incubation), 190 pg/mL (longer incubation) |
| Indhold og opbevaring | -15°C to -30°C |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Specificitet | The assay recognises the pro and active forms of MMP-2. It does not cross-react with other MMPs or TIMPs. Cross-reactivity has also been shown with rabbit, porcine, rat and mouse samples. Both pro and active MMP-2/TIMP-2 complexes as well as active MMP-2/ |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MMP-2, Biotrak Activity Assay, 96 wells'
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302-ved kontakt med huden: .
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1, 3-diol hydrochloride, zinc chloride, trometamol, S-2444 substrat