Beskrivelse
- Range: 15-960pg/mL (0.75-48pg/well)
- Sensitivity: 10pg/mL (0.5pg/well)
- 5.5-hour protocol
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 15 to 960pg/mL |
| Inkluderer | Microplate (12 x 8-well strip coated with goat Anti-rat IgG), Peroxidase Conjugate (lyophilized), Leukotriene C4 standard, antiserum (lyophilized), TMB Substrate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate |
| Mængde | Each |
| Prøvetype | Plasma, Cell or Tissue Preparations |
| Følsomhed | 10 pg/mL |
| Samlet analysetid | 5.5 hr. |
| Indhold og opbevaring | -15°C to -30°C |
| Til brug med (applikation) | For Plasma and cell/tissue preparations |
| Produkttype | Leukotriene C4/D4/E4 Biotrak assay |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3