Få mere at vide
Cytiva Biotrak™ Leukotriene C4/D4/E4 Assay
Artikelnummer. 10650806 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Each
Pakningsstørrelse:
96 reaktioner
Artikelnummer. Mængde unitSize
10650806 Each 96 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10650806 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN224
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Enzyme immunoassay suitable for plasma and cell/tissue preparations
  • Range: 15-960pg/mL (0.75-48pg/well)
  • Sensitivity: 10pg/mL (0.5pg/well)
  • 5.5-hour protocol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 15 to 960pg/mL
Inkluderer Microplate (12 x 8-well strip coated with goat Anti-rat IgG), Peroxidase Conjugate (lyophilized), Leukotriene C4 standard, antiserum (lyophilized), TMB Substrate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate
Mængde Each
Prøvetype Plasma, Cell or Tissue Preparations
Følsomhed 10 pg/mL
Samlet analysetid 5.5 hr.
Indhold og opbevaring -15°C to -30°C
Til brug med (applikation) For Plasma and cell/tissue preparations
Produkttype Leukotriene C4/D4/E4 Biotrak assay
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3