Få mere at vide
Cytiva BioTrak™ Human TNFα Easy ELISA
Artikelnummer. 10107544 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Each
Pakningsstørrelse:
960 reaktioner
Artikelnummer. Mængde unitSize
10107544 Each 960 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10107544 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN5967
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Suitable for use with cell culture supernatant, serum, plasma and amniotic fluid samples
  • Range: 7.8 to 500pg/mL
  • Sensitivity: 2.5pg/mL
  • Sample: 100μL 210 min. protocol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen TNF-alpha
Analyseområde 7.8 to 500pg/mL
Certificeringer/compliance Certificate of Analysis
Inkluderer 96-well microplate coated with Mab (murine), 2 TNFa standard curve, 1 bottle x 25mL Wash Buffer 20X concentrate, 1 vial x 15mL Substrate solution, 1 vial 12mL sample diluent, 1 vial x 15mL stop solution, 1 adhesive plate cover
Mængde Each
Prøvetype Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Prøvevolumen 50 μL
Følsomhed 1.65 pg/mL
Samlet analysetid 210 min.
Indhold og opbevaring -20°C
Til brug med (applikation) Quantitative detection of Human Tumor Necrosis Factor a in cell culture supernatants, Human Serum, Plasma, Urine, Synovial fluid, Amniotic fluid or other body fluid
Produkttype Human TNFalpha easy ELISA